Learn More
Acide 1,3-benzodioxole-4-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10506153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10506153 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10506153 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5768-39-8
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD01076411
Clé InChI DBUAYOWCIUQXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,3-methylenedioxybenzoic acid, 2,3-methylenedioxy benzoic acid, o-piperonylic acid, 2-methylenedioxybenzoic acid, 4-carboxy-1,3-benzodioxole, 1-carboxy-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid
CID PubChem 304832
Nom IUPAC Acide 1,3-benzodioxole-4-carboxylique
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 97%