Learn More
Chlorure de 1,3-benzodioxole-5-carbonyle, TRC
Code produit 30329812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329812 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB27672050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride
CAS 25054-53-9
Formule moléculaire C8H5O3Cl
Quantité 50 mg
Synonyme 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
SMILES ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
Nom IUPAC chlorure de 1,3-benzodioxole-5-carbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 184.57
Poids de la formule 183.9927