Learn More
Chlorure de 1,3-benzodioxole-5-carbonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride |
| CAS | 25054-53-9 |
| Formule moléculaire | C8H5O3Cl |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2 |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nom IUPAC | chlorure de 1,3-benzodioxole-5-carbonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.57 |
| Poids de la formule | 183.9927 |