Learn More
Acide 1,3-benzodiaxole-5-glycolique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Benzodioxole-5-glycolic Acid |
| CAS | 27738-46-1 |
| Formule moléculaire | C9H8O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | alpha-Hydroxy-1,3-benzodioxole-5-acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxyacetic Acid, 2-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxyacetic Acid, 2-Hydroxy-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)acetic Acid, 3,4-(Methylenedioxy)benzeneglycolic Acid, 3,4-(Methylenedioxy)mandelic Acid, 3',4'-Methylenedioxymandelic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O5/c10-8(9(11)12)5-1-2-6-7(3-5)14-4-13-6/h1-3,8,10H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(C(=O)O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxyacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.16 |
| Poids de la formule | 196.0372 |