Learn More
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 220.63 |
| Pourcentage de pureté | 95% |