Learn More
Chlorure de 1,3-benzodioxole-5-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400968 250 mg 250mg
15480958 1 g 1g
15490958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54755.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 115010-10-1 | C7H5ClO4S | 220.623 g/mol
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 1,3-benzodioxole-5-sulfonyle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115010-10-1
Formule moléculaire C7H5ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 220.623
Numéro MDL MFCD04974524
Clé InChI ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
CID PubChem 4913401
Nom IUPAC 1,3-benzodioxole-5-chlorure de sulfonyle
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 220.63
Pourcentage de pureté 97%