Learn More
1,3-Benzodioxole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422267 50 g 50g
11432267 250 g 250g
11412267 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14192.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
1,3-Benzodioxole is useful in gemological stimulant detection. It is also used as a precursor for perfumes, photo initiators, agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-benzodioxole est utile pour la détection des stimulants gemmologiques. Il est également utilisé comme précurseur pour les parfums, les photo-initiateurs, les produits agrochimiques et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274-09-9
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00005818
Clé InChI FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
CID PubChem 9229
ChEBI CHEBI:38732
Nom IUPAC 1,3Benzodioxole
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Benzodioxole
Point de fusion -18°C
Densité 1.185
Point d’ébullition 172°C to 173°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.539
Quantité 50 g
Beilstein 115506
Informations sur la solubilité Soluble in water (2g/L).
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 99%