Learn More
Chlorhydrate de 1,3-benzothiazol-2-ylméthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10120632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10120632 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10437992 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10120632 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06013CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 29198-41-2
Formule moléculaire C8H9ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 200.684
Numéro MDL MFCD03783535
Clé InChI WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
CID PubChem 2776261
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-2-ylméthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.69
Pourcentage de pureté 95%