Learn More
Chlorhydrate de 1,3-benzothiazol-2-ylméthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10437992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437992 1 g Flacon en verre ambré 1g
10120632 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10437992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06013DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 29198-41-2
Formule moléculaire C8H9ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 200.684
Numéro MDL MFCD03783535
Clé InChI WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
CID PubChem 2776261
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-2-ylméthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.69
Pourcentage de pureté 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.