Learn More
1,3-Benzothiazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10530093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10530093 1 g Flacon en verre ambré 1g
10218862 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10397114 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10530093 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07036DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1123-93-9
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD04115282
Clé InChI UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
CID PubChem 70749
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-5-amine
SMILES NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazol-5-amine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté 95%