Learn More
1,3-Benzothiazol-6-amine, 97- %, Thermo Scientific™
Code produit 10650325
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10650325 1 g Flacon en verre ambré 1g
10759573 10 g Flacon en verre ambré 10g
10421474 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10650325 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC05914DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 533-30-2
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.199
Clé InChI FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
CID PubChem 68288
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazol-6-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 420
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté 97%