Learn More
1,3-benzothiazole-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10181252
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10181252 250 mg 250mg
10418192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10181252 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06004CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 6639-57-2
Formule moléculaire C8H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 163.194
Numéro MDL MFCD00526215
Clé InChI RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
CID PubChem 241608
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 163.2
Pourcentage de pureté 97%