Learn More
1,3-benzothiazole-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10418192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10418192 1 g 1g
10181252 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10418192 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06004DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6639-57-2
Formule moléculaire C8H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 163.194
Numéro MDL MFCD00526215
Clé InChI RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
CID PubChem 241608
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.2
Pourcentage de pureté 97%