Learn More
Chlorure de 1,3-benzothiazole-4-sulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Benzothiazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 149575-65-5 |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl N O2 S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClNO2S2/c8-13(10,11)6-3-1-2-5-7(6)9-4-12-5/h1-4H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cccc2scnc12 |
| Nom IUPAC | Chlorure de 1,3-benzothiazole-4-sulfonyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.7 |
| Poids de la formule | 232.9372 |