Learn More
1,3-benzothiazole-6-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10833001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10833001 5 g Flacon en verre 5g
10696810 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10833001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431150050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19989-67-4 | C8H5NOS | 163.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19989-67-4
Formule moléculaire C8H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 163.2
Clé InChI AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
CID PubChem 15089709
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole-6-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92.0°C to 93.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Benzothiazole-6-carbaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.