Learn More
Chlorure de 1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)imidazolidinium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10669604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10669604 1 g Flacon en verre 1g
10494705 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10669604 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378330010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 173035-10-4 | C21H27ClN2 | 342.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 173035-10-4
Formule moléculaire C21H27ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 342.91
Numéro MDL MFCD09039279
Clé InChI COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
Nom IUPAC 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280°C to 286°C
Couleur Beige à Marron-Rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 342.91
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre