Learn More
1,3-Bis(2-((benzyloxy)méthyl)phényl)isobenzofurane, TRC
Code produit 30332299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332299 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332299 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB399835250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran
CAS 2514955-48-5
Formule moléculaire C7 H6 F N O3
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)
SMILES Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.126
Poids de la formule 171.033