Learn More
1,3-Bis(2-((benzyloxy)méthyl)phényl)isobenzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran |
| CAS | 2514955-48-5 |
| Formule moléculaire | C7 H6 F N O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O |
| Nom IUPAC | Acide 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.126 |
| Poids de la formule | 171.033 |