Learn More
1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine |
| CAS | 141-94-6 |
| Formule moléculaire | C21H45N3 |
| Numéro MDL | MFCD00010428 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | NC1(CN(CN(C1)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 339.60 |
| Pourcentage de pureté | 98% |