Learn More
1,3-Bis(2-méthylphényl)isobenzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran |
| CAS | 252873-65-7 |
| Formule moléculaire | C3 H7 N O4 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,3-Di(2-methylphenyl)isobenzofuran, 1,3-Bis(2-methylphenyl)-isobenzofuran |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO4S/c4-9(7,8)2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)(H2,4,7,8) |
| SMILES | NS(=O)(=O)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-sulfmoylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.157 |
| Poids de la formule | 153.01 |