Learn More
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene |
| CAS | 26627-36-1 |
| Formule moléculaire | C12H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00224312 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | C#CCOC1=CC(OCC#C)=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |