Learn More
1,3-bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]thiourée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16637052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16637052 1 g 1g
16647052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16637052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 1g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1060-92-0
Formule moléculaire C17H8F12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 500.31
Numéro MDL MFCD00829878
Clé InChI RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Schreiner's Thiourea Catalyst
Nom IUPAC 1,3-bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]thiourée
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Vecteur alpha BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Point de fusion 150°C to 157°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 500.3
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea