Learn More
1,3-bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]thiourée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16647052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16647052 5 g 5g
16637052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16647052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465880050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1060-92-0
Formule moléculaire C17H8F12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 500.31
Numéro MDL MFCD00829878
Clé InChI RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Schreiner's Thiourea Catalyst
Nom IUPAC 1,3-bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]thiourée
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Vecteur alpha BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Point de fusion 150°C to 157°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 500.3
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux