Learn More
1,3-Bis((4-((4-chlorophényl)(phényl)méthyl)pipérazin-1-yl)méthyl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| CAS | 1207847-84-4 |
| Formule moléculaire | C42 H44 Cl2 N4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine], Meclozine Hydrochloride Imp. D (EP), Piperazine, 1,1'-[1,3-phenylenebis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]- (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C42H44Cl2N4/c43-39-18-14-37(15-19-39)41(35-10-3-1-4-11-35)47-26-22-45(23-27-47)31-33-8-7-9-34(30-33)32-46-24-28-48(29-25-46)42(36-12-5-2-6-13-36)38-16-20-40(44)21-17-38/h1-21,30,41-42H,22-29,31-32H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3cccc(CN4CCN(CC4)C(c5ccccc5)c6ccc(Cl)cc6)c3)CC2)c7ccccc7 |
| Nom IUPAC | 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]-4-[[3-[[4-[(4-chloro)-phénylméthyl]pirézine-1-yl]méthyl]phényl]méthyl]pipérizine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 675.73 |
| Poids de la formule | 674.2943 |