Learn More
1,3-Bis(bromométhyl)benzène, TRC
Code produit 30330640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4150251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha'-Dibromo-m-xylene
CAS 626-15-3
Formule moléculaire C8 H8 Br2
Quantité 1 g
Synonyme m-(Bromomethyl)benzyl Bromide, m-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide, α,α'-Dibromo-1,3-xylene, α,α'-Dibromo-m-xylene, α,α'-m-Xylene Dibromide
Formule InChI InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCc1cccc(CBr)c1
Nom IUPAC 1,3-bis(brométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Poids de la formule 261.8993