Learn More
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439763 100 g 100g
11419763 5 g 5g
11429763 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12931.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane is used as a bidentate ligand in coordination chemistry and form complex dichloro(1,3-bis(diphenylphosphino)propane)nickel by reacting with nickel(II) chloride. This complex is used as a catalyst for Kumada coupling reaction. It also acts as a ligand for palladium(II) catalysts which is useful for the co-polymerization of carbon monoxide and ethylene to get polyketones. Further, it is employed in palladium-catalyzed arylation under Heck reaction and Suzuki reaction. In addition to this, it serves as a catalyst for Negishi coupling and Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-bis(diphénylphosphino)propane est utilisé comme ligand bidentate en chimie de coordination et forme un complexe dichloro(1,3-bis(diphénylphosphino)propane)nickel par réaction avec le chlorure de nickel(II). Ce complexe est utilisé comme catalyseur dans la réaction de couplage de Kumada. Il intervient aussi en tant que ligand pour catalyseurs au palladium(II), ce qui est utile dans la co-polymérisation du monoxyde de carbone et de l’éthylène afin d’obtenir des polycétones. En outre, il est utilisé pour l’arylation catalysée par le palladium dans le cadre d’une réaction de Heck et d’une réaction de Suzuki. Par ailleurs, il sert aussi de catalyseur dans la réaction de couplage de Negishi et la réaction de couplage de Sonogashira.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6737-42-4
Formule moléculaire C27H26P2
Poids moléculaire (g/mol) 412.45
Numéro MDL MFCD00003050
Clé InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
CID PubChem 81219
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Point de fusion 58°C to 63°C
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Quantité 100 g
Beilstein 2821785
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 97%