Learn More
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488508 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488508 100 g Flacon en verre 100g
10750581 5 g Flacon en verre 5g
10227223 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13488508 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310051000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6737-42-4
Formule moléculaire C27H26P2
Poids moléculaire (g/mol) 412.45
Numéro MDL MFCD00003050
Clé InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
CID PubChem 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 63.0°C
Analyse élémentaire 96.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Quantité 100 g
Merck Index 15,1254
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Granulés ou poudre