Learn More
Chlorure de [1,3-bis(diphénylphosphino)propane]nickel(II), TRC
Code produit 30347122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347122 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4303532.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride
CAS 15629-92-2
Formule moléculaire C27H26Cl2NiP2
Quantité 2.5 g
Synonyme (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)dichloronickel, 1,3-Bis(diphenylphosphino)nickel Dichloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel, Nickel 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane Dichloride, (1,3-dppp)NiCl2
Formule InChI InChI=1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC dichloronickel ; 3-diphénylphosphénylpropyl(diphényl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 542.04
Poids de la formule 540.024