Learn More
1,3-Bis(diphénylphosphino)propane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane |
| CAS | 6737-42-4 |
| Formule moléculaire | C27H26P2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], Trimethylenebis[diphenylphosphine], 1,3-Bis(diphenylphosphine)propane, 1,3-DPPP, 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], 1,3-Propylenebis(diphenylphosphine), DPPP, DPPP (Phosphine Derivative), NSC 193753 |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2 |
| SMILES | C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 412.44 |