Learn More
1,3-bis(méthylthio)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(methylthio)propane |
| Densité | 1.011 |
| Point d’ébullition | 88°C to 90°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Odeur | Stench |
| Indice de réfraction | 1.519 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1732333 |
| Poids de la formule | 136.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |