Learn More
1,3-Bis(tert-butyldiméthylsiloxy)-2-propanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol |
| CAS | 85951-09-3 |
| Formule moléculaire | C15H36O3Si2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecan-6-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilanyloxy)propan-2-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-propanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H36O3Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13,16H,11-12H2,1-10H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1,3-bis[[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy]propan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.62 |
| Poids de la formule | 320.2203 |