Learn More
1,3-Bis(trifluorométhyl)benzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene undergoes regioselective metalation and subsequent carboxylation at position 2 to give 2,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid. a convenient, selective synthesis of bis[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane derivatives with 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,3-bis(trifluorométhyl)benzène subit une métalation régiosélective et une carboxylation subséquente en position 2 pour produire de l’acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque. Synthèse sélective pratique des dérivés du bis[2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]phosphane avec du 1,3-bis(trifluorométhyl)benzène comme produit de départ.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene |
| Point de fusion | -35°C |
| Densité | 1.378 |
| Point d’ébullition | 115°C to 117°C |
| Point d’éclair | 26°C (78°F) |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.379 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 2052589 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene