Learn More
1,3-Bis[tris(hydroxyméthyl)amino]propane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15189223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15189223 1 kg Bouteille en verre 1kg
10516440 25 g Flacon en verre 25g
10526440 100 g Flacon en verre 100g
10535480 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15189223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202640010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64431-96-5
Formule moléculaire C11H26N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Numéro MDL MFCD00004689
Clé InChI HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
CID PubChem 125132
ChEBI CHEBI:40947
Nom IUPAC 2-[3 -[[1,3 -dihydroxy-2 -(hydroxyméthyl)propan-2 -yl]amino]propylamino]-2 -(hydroxyméthyl)propane-1,3 -diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164.0°C to 165.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
Quantité 1 kg
Beilstein 04,III,859
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water
Poids de la formule 282.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline