Learn More
1-(3-bromobenzyl)-1H-imidazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10162744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10162744 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10162744 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43210DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole
CAS 72459-47-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9BrN2
Numéro MDL MFCD08271919
Quantité 1 g
Synonyme 1-3-bromobenzyl-1h-imidazole, 1-3-bromophenyl methyl imidazole, 1-3-bromobenzyl imidazole, 1-3-bromophenyl methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-3-bromophenyl methyl, d07jmo, 3-bromophenyl methyl imidazole
Clé InChI BGYZLOIBJCHCTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(CN2C=CN=C2)=C1
Nom IUPAC 1-[(3-bromophényl)méthyl]imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 237.10
CID PubChem 10220337
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 97%