Learn More
1-(3-bromobenzyl)-4-méthylperhydro-1,4-diazépine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11366795 5 g Flacon en verre ambré 5g
10174054 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366795 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55910DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 414885-80-6
Formule moléculaire C13H19BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 283.21
Numéro MDL MFCD00811036
Clé InChI XUIRKBKKWOVRIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-3-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-3-bromobenzyl-4-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine,1-3-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl, 1-3-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5266396
CID PubChem 764720
Nom IUPAC 1-[(3-bromophenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepane
SMILES CN1CCCN(CC2=CC(Br)=CC=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 283.21
Pourcentage de pureté 97%