Learn More
Chlorhydrate de 1-(3-bromophényl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 796856-45-6 |
| Formule moléculaire | C10H14BrClN2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-(m-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, 4-(3-Bromophenyl)piperazine Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| SMILES | Cl.Brc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | 1-(3-brophényl)pipérizine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.59 |
| Poids de la formule | 276.0029 |