Learn More
1-(3-Bromophényl)thiourée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Bromophenyl)thiourea |
| CAS | 21327-14-0 |
| Formule moléculaire | C7H7BrN2S |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMILES | NC(=S)Nc1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | (3-brophényl)thiourée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.11 |
| Poids de la formule | 229.9513 |