Learn More
1-(3-bromopropoxy)-2-nitrobenzène, 90+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10341263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341263 5 g Flacon en verre 5g
10649964 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10341263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385240050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 104147-69-5
Numéro MDL MFCD00596660
Clé InChI HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene
CID PubChem 7172300
Nom IUPAC 1-(3-bromopropoxy)-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 39°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 131°C to 132°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10BrNO3
Formule linéaire NO2C6H4O(CH2)3Br
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 260.09
Poids de la formule 260.09
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement