Learn More
1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-méthyléthylényle)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Code produit 30179865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179865 1 g 1g
30179726 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6874051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 864267-63-0
Formule moléculaire C13H15BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 295.18
Synonyme 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one , 1-(3-Bromopropyl)-3-prop-1-en-2-ylbenzimidazol-2-one
Nom IUPAC 1-(3-bromopropyl)-3-(prop-1-en-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
SMILES O=C1N(CCCBr)C2=CC=CC=C2N1C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H15BrN2O/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(13(16)17)9-5-8-14/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3
Poids de la formule 294.04