Learn More
Diépoxyde de 1,3-butadiène, + de 98 %, AcroSeal™, Acros Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Butadiene diepoxide |
| Note relative au nom | 98+% |
| CAS | 1464-53-5 |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 2.0°C to 4.0°C |
| Densité | 1.1100g/mL |
| Point d’ébullition | 56.0°C to 58.0°C (25.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 45°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Afficher plus |