Learn More
(+/-)-1,3-butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499173 500 mL 500mL
11409183 2500 mL -
11419183 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11684.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
(±)-1,3-Butanediol acts as a co-monomer in the production of polyurethane and polyester resins. It is used as a humectant (to prevent loss of moisture) in cosmetics, especially in hair sprays and setting lotions. It is used in surfactants, inks, solvents for natural and synthetic flavorings. It is involved in the synthesis of dual peroxisome proliferator-activated gamma and delta agonists acting as euglycemic agents, which is used in the treatment of diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (^+)-1,3-butanédiol agit comme un co-monomère dans la production de résines de polyuréthane et de polyester. Il est utilisé comme humectant (pour prévenir la perte d’humidité) dans les cosmétiques, en particulier dans les sprays pour cheveux et les lotions de fixation. Il est utilisé dans les surfactants, les encres, les solvants pour les arômes naturels et synthétiques. Il est impliqué dans la synthèse d’agonistes gamma et delta activés par le proliférateur de peroxysomes doubles agissant comme agents euglycémiques, qui sont utilisés dans le traitement du diabète.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les chlorocarbonates et les agents réducteurs. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-88-0
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
Numéro MDL MFCD00004554
Clé InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
CID PubChem 7896
ChEBI CHEBI:52683
Nom IUPAC butane-1,3-diol
SMILES CC(CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-1,3-Butanediol
Point de fusion -50°C
Densité 1.005
Point d’ébullition 203°C to 204°C
Point d’éclair 109°C (249°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.44
Quantité 500 mL
Beilstein 1731276
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1567
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%