Learn More
1,3-Butanediol, TRC
Code produit 30332099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332099 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69001010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Formule moléculaire C4 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme (RS)-1,3-Butanediol, (±)-Butane-1,3-diol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, β-Butylene glycol
Formule InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)CCO
Nom IUPAC butane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Poids de la formule 90.0681