Learn More
1-(3-Chloro-2-pyridyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424900 1 g 1g
11414900 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50859.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87394-55-6 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87394-55-6
Formule moléculaire C9H12ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 197.666
Numéro MDL MFCD08061034
Clé InChI HLCPXCHNWZGOMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 1-3-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20apbr, 3-chloro-2-pyridyl piperazine, n 3-chloropyridin-2-yl-piperazine, n-3-chloropyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-2-pyridinyl
CID PubChem 11412944
Nom IUPAC 1-(3-chloropyridine-2-yl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.67
Pourcentage de pureté 98%