Learn More
1-(3-Chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)homopipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469400 5 g 5g
11459400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50263.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 231953-40-5 | C11H13ClF3N3 | 279.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 231953-40-5
Formule moléculaire C11H13ClF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 279.69
Numéro MDL MFCD00238856
Clé InChI PKKLERQDFWUWNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl homopiperazine, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, acmc-20ap02, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane
CID PubChem 735734
Nom IUPAC 1-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]-1,4-diazépae
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
Point d’ébullition 128°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 279.69
Pourcentage de pureté 98%