Learn More
1-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridyl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753663 1 g Flacon en verre ambré 1g
10190652 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04036DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 132834-59-4
Formule moléculaire C10H11ClF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 265.66
Numéro MDL MFCD00173934
Clé InChI RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
CID PubChem 667619
Nom IUPAC 1-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]pipérazine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 265.66
Pourcentage de pureté 97%