Learn More
1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-tétrazaadamantan-1-chlorure de sienne, TRC
Code produit 30134327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134327 1 g 1g
30010925 100 mg 100mg
30005397 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3642031G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4080-31-3
Formule moléculaire C9H16Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 251.16
Synonyme 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, Methenamine 3-Chloroallylochloride, 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniadamantane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniumadamantane Chloride, Dowco 184, Dowicide Q, Dowicil 100, Dowicil 75, N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride, Quaternium 15
Nom IUPAC 1-[(E)-3-chloroprop-2-ényl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]décane ; chlorure
SMILES [Cl-].ClC=CC[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-tetraazaadamantan-1-ium Chloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1+;
Poids de la formule 250.0752
Pourcentage de pureté >95%