Learn More
1,3-cycloheptanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15460848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54588.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1194-18-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-cyclopentanedione a été utilisée dans la synthèse de sondes chimiques pour le marquage sélectif des protéines d’acide sulfurique. C’est un réactif polyvalent pour la synthèse des perhydroazulènes et de la prostaglandine (2 non saturés biologiquement actifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cycloheptanedione
CAS 1194-18-9
Densité 1.1
Point d’ébullition 254°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C7H10O2
Indice de réfraction 1.483
Numéro MDL MFCD01863735
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-cycloheptanedione, 1 3-cycloheptanedione 97, acmc-20aijy, 1,3-cycloheptandione, pubchem20261, cycloheptan-1,3-dione, cyclohep tane-1,3-dione, cycloheptane-1,3-quinone, cycloheptane-?1,?3-?dione, ksc173k8n
Informations sur la solubilité Soluble in water (5.5g/100 g),and dimethyl formamide (DMF)
Clé InChI DBOVMTXPZWVYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(=O)CC(=O)C1
Nom IUPAC cycloheptane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
CID PubChem 4072367
Poids de la formule 126.15
Pourcentage de pureté 97%