Learn More
1,3-cyclohexadiène, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10365790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Code produit. 10365790
Marque: Thermo Scientific undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-57-4
Formule moléculaire C6H8
Poids moléculaire (g/mol) 80.13
Numéro MDL MFCD00001532
Clé InChI MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
CID PubChem 11605
ChEBI CHEBI:37610
Nom IUPAC cyclohexa-1,3-diène
SMILES C1CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cyclohexadiene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -98.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 80.0°C
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4730 to 1.4760
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Stabilisateur 0.1% BHT
Poids de la formule 80.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide