Learn More
1,3-Di-tert-butyle-2-méthoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 124°C (9 mmHg) |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 220.35 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Liquide |