Learn More
1,3-di-tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469796 1 g 1g
11479796 5 g 5g
11489796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20290.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,3-Di-tert-butylbenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-di-tert-butylbenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1014-60-4
Formule moléculaire C14H22
Poids moléculaire (g/mol) 190.33
Numéro MDL MFCD00008830
Clé InChI ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
CID PubChem 136810
Nom IUPAC 1,3-ditert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Di-tert-butylbenzene
Point de fusion 10°C to 11°C
Densité 0.859
Point d’ébullition 106°C to 107°C (18 mmHg)
Point d’éclair 83°C (183°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté 99%